Learn More
MP Biomedicals™ MagBeads FastDNA™ Kit for Feces
The kit allows for the isolation of genomic DNA. Samples are placed into Lysing Matrix E tubes and used with FastPrep™ instruments to lyse host cells, bacteria, fungi, viruses, protists and other cells.
Marca: MP Biomedicals™ 116570400
465.66 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Description
- Quick and efficient isolation of high-quality genomic DNA from:
- Fresh or frozen human and animal feces, intestinal contents
- < 60 min. for extraction
- High yield and throughput
- Free from inhibitors
- Fresh or frozen human and animal feces, intestinal contents
- Samples placed into Lysing Matrix E tubes and used with FastPrep™ instruments to lyse within 40 seconds:
- Host cells
- Bacteria
- Fungi
- Viruses
- Protists
- Other cells in fecal samples
Kit:
- Compatible with most automated nucleic acid extraction instruments
- Can be operated manually
- No phenol/chloroform or other toxic chemicals
- Consists of specially formulated reagents to eliminate:
- Humic acid
- Polysaccharides
- Phenolic compounds
- Enzyme inhibitors from feces
- Allows for extraction of highly pure genomic DNA ready for:
- PCR
- Restriction digestion
- Electrophoresis
Specifications
Magnetic Extraction | |
Feces | |
DNA Extraction | |
DNA Extraction Kit | |
<60 min. |
Magnetic Particles | |
Homogenizer such as FastPrep™-24 5G for automated extractions | |
50 Preps | |
DNA |
Safety and Handling
- MagBeads FastDNA Kit For Feces
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: Guanidine Thiocyanate, Acetic Acid, Lithium Chloride, SodiumDodecyl Sulphate