Learn More
MP Biomedicals™ MagBeads FastDNA Kit for Soil
MagBeads FastDNA Kit for Soil - Quick Isolation of genomic DNA from soil using magnetic beads technology.
Marca: MP Biomedicals™ 116561050
428.98 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- The MagBeads FastDNA™ Kit for Soil allows quick and efficient isolation of high-quality genomic DNA from soil in less than 60 mins
- Samples are placed into Lysing Matrix E tubes and used with FastPrep™ Instruments from MP Biomedicals to effectively lyse within 40 seconds:
- Host cells
- Bacteria
- Fungi
- Viruses
- Protists
- Other cells present in soil samples
- The kit is also compatible with most of the automated nucleic acid extraction instruments on the market or it can be operated manually. It consists of specially formulated reagents to eliminate:
- Humic acid
- Polysaccharides
- Phenolic compounds
- Enzyme inhibitors from soil
- It allows for extraction of highly pure genomic DNA ready for:
- PCR
- Restriction digestion
- Electrophoresis
- Other desired applications
Specifica
Kit | |
Soil (Various Types) | |
50 Preps |
Mini | |
DNA and RNA Sequencing |
Sicurezza e movimentazione
- MagBeads FastDNA Kit for Soil
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium Dodecyl Sulfate, Lithium Chloride, Disodium Dihydrogen Ethylenediaminetetraacetate, Aluminium