Learn More
MP BIOMEDICALS Magbeads FastRNA Kit Ready-to-Use for MPure-32 96 Preps
Magbeads FastRNA Kit is intended for simple and rapid extraction of total RNA from tissue and culture cells samples using the MPure-32™ aNAP System.
Marca: MP BIOMEDICALS 117033400
Descrizione
Magbeads FastRNA Kit combines the speed and efficiency of silica-based technology with the convenient handling of magnetic particles for purification of total RNA.
- Samples are lysed and RNA is purified from lysates in one step through its binding to the silica surface of the particles in the presence of a chaotropic salt.
- The particles are separated from the lysates using a magnet and DNA is removed by treatment with RNase-free DNase.
- The magnetic particles are efficiently washed, and RNA is eluted in RNase-free water.
The kit is based on superparamagnetic particles purification technology, no phenolchloroform extraction or alcohol precipitation. The whole extraction process is only 60 minutes. Purified RNA is ready for downstream applications such as RT-PCR, virus RNA testing and so on. The kits buffers can be used for both manual extraction process and automatic nucleic acid extraction machines.
Specifica
Tissue and Cells in Culture | |
RNA Extraction | |
RNA Kit |
Sicurezza e movimentazione
- (MPure-32) Magbeads FastRNA Kit
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Proteinase K, Guanidine Thiocyanate, Ethanol