Learn More
Heathrow Scientific MagFuge™ High Speed Centrifuge Rotor
MagFuge™ High Speed Centrifuge Rotor for 12 x 1.5/2 mL tubes or 6 x 5 mL tubes.
Marca:  Heathrow Scientific 120622
Codice prodotto. 16380886
  • 77.55€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • High Speed Rotor
  • MagFuge Accessory
Specifica
Specifica
High Speed Centrifuge Rotor
12 x 1.5/2 mL
Centrifuge
12
GFPP
9,785 x g
Angled, Fixed