Learn More
Bel-Art™ Vaschette portaghiaccio SP Scienceware™ Magic Touch 2™
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
Marca: Bel-Art™
Descrizione
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
- Compatibile non solo con ghiaccio umido, ma anche con materiali a bassissima temperatura tra cui ghiaccio secco, soluzioni saline, soluzioni di solvente e ghiaccio secco o azoto liquido
- Resistenza a un ampio intervallo di temperature: da -196 °C (-320 °F) a 100 °C (212 °F)
- Le vaschette per ghiaccio da laboratorio in uretano espanso di alta qualità sono leggere, durevoli, anti-condensa e impervie a umidità e odori
- La finitura leggermente ruvida e antiscivolo e il bordo rialzato garantiscono un trasporto sicuro e un look elegante
- Con pratico beccuccio, bordi antigocciolamento, indicatore della linea di riempimento, coperchio con serratura a tenuta e base per un facile impilamento
La vaschetta da 1 L non include il beccuccio né l'indicatore della linea di riempimento
Specifica
20 cm | |
42 cm | |
30,3 cm | |
2,04 galloni | |
Trama leggera, antiscivolo | |
Vaschetta per ghiaccio da laboratorio | |
9 l |
8 in. | |
16,5 in. | |
12 in. | |
Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base | |
Uretano | |
Rosso ciliegia | |
Da -196 ° a 100 °C |