Learn More
Bel Art™ Vaschette portaghiaccio SP Scienceware™ Magic Touch 2™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
4 l
9 l
Colore:
Blu intenso
Nero ebano
Rosso ciliegia
Verde smeraldo
Include:
Beccuccio, bordi antigoccia, indicatore della linea di riempimento, senza coperchio
Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, base, senza coperchio
Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base
Lunghezza (sistema metrico):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
- Compatibile non solo con ghiaccio umido, ma anche con materiali a bassissima temperatura tra cui ghiaccio secco, soluzioni saline, soluzioni di solvente e ghiaccio secco o azoto liquido
- Resistenza a un ampio intervallo di temperature: da -196°C (-320°F) a 100°C (212°F)
- Le vaschette per ghiaccio da laboratorio in uretano espanso di alta qualità sono leggere, durevoli, anti-condensa e impervie a umidità e odori
- La finitura leggermente ruvida e antiscivolo e il bordo rialzato garantiscono un trasporto sicuro e un look elegante
- Con pratico beccuccio, bordi antigocciolamento, indicatore della linea di riempimento, coperchio con serratura a tenuta e base per un facile impilamento
La vaschetta da 1 L non include il beccuccio né l'indicatore della linea di riempimento
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 21,7 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 8,5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 42 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16,5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 30,3 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Capacità (sistema imperiale) | 2,04 galloni |
| Include | Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, base, senza coperchio |
| Progettazione | Trama leggera, antiscivolo |
| Materiale | Uretano |
| Vedi altri risultati |