Learn More
Bel Art™ Vaschette portaghiaccio SP Scienceware™ Magic Touch 2™
Codice prodotto. 13462449 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
4 l
9 l
Colore:
Blu intenso
Nero ebano
Rosso ciliegia
Verde smeraldo
Include:
Beccuccio, bordi antigoccia, indicatore della linea di riempimento, senza coperchio
Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, base, senza coperchio
Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base
Lunghezza (sistema metrico):
18,3 cm
30,4 cm
42 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Product Code. 13462449
Brand: Bel Art™ M168079904
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
  • Compatibile non solo con ghiaccio umido, ma anche con materiali a bassissima temperatura tra cui ghiaccio secco, soluzioni saline, soluzioni di solvente e ghiaccio secco o azoto liquido
  • Resistenza a un ampio intervallo di temperature: da -196°C (-320°F) a 100°C (212°F)
  • Le vaschette per ghiaccio da laboratorio in uretano espanso di alta qualità sono leggere, durevoli, anti-condensa e impervie a umidità e odori
  • La finitura leggermente ruvida e antiscivolo e il bordo rialzato garantiscono un trasporto sicuro e un look elegante
  • Con pratico beccuccio, bordi antigocciolamento, indicatore della linea di riempimento, coperchio con serratura a tenuta e base per un facile impilamento
La vaschetta da 1 L non include il beccuccio né l'indicatore della linea di riempimento
Specifications
Altezza (sistema metrico) 21,7 cm
Altezza (sistema imperiale) 8,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 42 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 16,5 in.
Larghezza (sistema metrico) 30,3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Capacità (sistema imperiale) 2,04 galloni
Include Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base
Progettazione Trama leggera, antiscivolo
Materiale Uretano
Tipo Vaschetta per ghiaccio da laboratorio
Colore Verde smeraldo
Capacità (sistema metrico) 9 l
Capacità 24 Microtubes
Autoclavabile Not Autoclavable
Controllo della temperatura No
Gamma di temperatura Da -196 ° a 100 °C