Learn More
Bel-Art™ Vaschette portaghiaccio SP Scienceware™ Magic Touch 2™
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
Marca:  Bel-Art™ M16807-4103
Codice prodotto. 30193490
  • 127.82€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Proprietà di isolamento superiori combinate con un'elevata resistenza chimica
  • Compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice solvent slurries, or liquid nitrogen
  • Able to withstand a wide temperature range of -196°C (-320°F) to 100°C (212°F)
  • High-quality, expanded urethane laboratory ice pans are lightweight, durable, non-sweating and impervious to moisture and odors
  • Lightly textured, non-slip finish and raised edge provides secure transport and a stylish look
  • Feature a convenient pour spout, drip-proof rims, a fill line indicator, and a snug-fitting, keyed lid and base for easy stacking
1L pan does not include pour spout or fill line indicator
Specifica
Specifica
20 cm
30,4 cm
22,9 cm
1,05 galloni
Trama leggera, antiscivolo
Vaschetta per ghiaccio da laboratorio
4 l
8 in.
12 in.
9 in.
Beccuccio, bordi antigoccia, linea di riempimento, coperchio a tenuta con blocco e base
Uretano
Rosso ciliegia
Da -196 ° a 100 °C