missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesium Chloride, Hexahydrate, ACS, 99.0 to 101.0%, MilliporeSigma™

Codice prodotto. 10011220
Encompass
Click to view available options
Quantità:
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 7791-18-6
Formula molecolare Cl2H12MgO6
Molecular Weight (g/mol) 203.30
Numero MDL MFCD00149781
InChI Key DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Magnesium dichloride
IUPAC Name magnesium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]

Specifica

Materiale o nome chimico Magnesium Chloride, Hexahydrate
Nota nome EMSURE™, For Analysis
Colore Gray-White to White
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101.0%
Formula lineare MgCl2 · 6H2O
Peso formulazione 23.3
Grado ACS/EP/ISO/Reagent
Densità 1.57g/cm3 (20°C)
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato