Learn More
Magnesium Chloride Hexahydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Specifica
Punto di fusione | 117°C |
Colore | White |
pH | 5 to 6.5 |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 1 kg |
Peso formulazione | 203.31g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |