Learn More
Magnesium ethoxide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10204784
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2414-98-4
Formula molecolare C4H10MgO2
Molecular Weight (g/mol) 114.43
Numero MDL MFCD00009060
InChI Key XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium ethoxide, magnesium ethanolate, magnesium ethylate, magnesium diethanolate, unii-o81sa5a7l6, magnesium diethoxide, magnesium 2+ bis ethoxide, ethanol, magnesium salt, magnesiumethoxide, magnesium ii ethoxide
PubChem CID 164963
IUPAC Name magnesium;ethanolate
SMILES CC[O-].CC[O-].[Mg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Magnesium ethoxide
Punto di fusione 270.0°C
Colore White to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3CH2O)2Mg
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 114.43
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium ethoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.