Learn More
Magnesium nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11326907
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
It is used in printing, chemical, agriculture and ceramics industries. Its fertilizer grade has 10.5% nitrogen and 9.4% magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10377-60-3
Formula molecolare MgN2O6
Molecular Weight (g/mol) 148.31
Numero MDL MFCD00011103
InChI Key YIXJRHPUWRPCBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo magnesium nitrate, magnesium dinitrate, nitric acid, magnesium salt, unii-77cbg3un78, magnesium nitrate solution, nitric acid, magnesium salt 2:1, magniosan, hsdb 660, magnesium ii nitrate 1:2, magnesium standard for ic
PubChem CID 25212
ChEBI CHEBI:64736
IUPAC Name magnesium;dinitrate
SMILES [Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 330°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Magnesium nitrate hydrate
Punto di fusione 89°C
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1474
Indice di Merck 14,5674
Informazioni di solubilità Freely soluble in water. Moderately soluble in ethanol and ammonia.
Peso formulazione 148.32 (Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic™
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.46 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium nitrate hydrate, Puratronic, 99.999% (metals basis)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Magnesium nitrate hydrate