Learn More
Magnesium Sulfate Heptahydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical M/1000/65
Codice prodotto. 10336190
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
5kg, Plastic keg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Magnesium Sulfate Heptahydrate
Extra Pure
White
Solid
Meets the current analytical specification of BP
MFCD00149785
Soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
246.47
CHEBI:31795
≥99%
Plastic keg
<0.1mmHg at 20°C
770°C
10034-99-8
5 to 8.2
5 kg
H14MgO11S
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
magnesium;sulfate;heptahydrate
24843
246.48g/mol
Odorless
1.678
>150°C