Learn More
Magnesium Sulfate Heptahydrate, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
Descrizione
Poly Bottle; 1kg
Magnesium Sulfate is suitable for use in the preparation of buffer solutions.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium Sulfate Heptahydrate |
| Punto di fusione | 770°C |
| CAS | 10034-99-8 |
| Colore | White |
| pH | 5 to 8.2 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 98.0 to 102.0 % |
| Formula molecolare | H14MgO11S |
| Numero MDL | MFCD00149785 |
| Vedi altri risultati |