Learn More
Agilent BioTek Magnet Adapter Kit
Magnet adapter kit for use with the 406 FX Washer Dispenser.
Marca: Agilent BioTek 2120084
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Magnet sold separately
- Enables magnetic bead washing and dispensing
- BioStack compatible
Titolo del prodotto
Agilent BioTek Magnet Adapter Kit > Magnet Adapter Kit; Type: Magnet Adapter Kit