Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Magnetic Filters Funnel, Non-sterile
Unique magnetic seal allows easy, one-handed vacuum filtration of liquids with compatible membranes.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4238
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.46550kg
Codice prodotto. 17124281
  • 409.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
500 mL
Autoclavable
47 mm
PPSF
EFA: 13.1 cm2