Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Magnetic Filters Funnel, Non-sterile
Unique magnetic seal allows easy, one-handed vacuum filtration of liquids with compatible membranes.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4242
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28500kg
Codice prodotto. 17144281
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
300 mL
Polyphenylsulfone
EFA: 9.6 cm2
47 mm