Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Magnetic Filters Funnel, Non-sterile
Unique magnetic seal allows easy, one-handed vacuum filtration of liquids with compatible membranes.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4247
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24700kg
Codice prodotto. 17184281
  • 332.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
150 mL
PPSF
EFA: 9.6 cm2
47 mm