Learn More
IKA™ Agitatore magnetico con piastra riscaldante in ceramica
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10347904 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10347904
Marca: IKA™ 0003581400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stirring Range: 100 to 1500 rpm, Shape: Square, Size: 260 x 260 mm
Magnetic stirrer with ceramic heating plate offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of 5, 10 or 15 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550 °C
  • Hot Top indicator warning to prevent burns
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230/120/100 V
Specifiche di sicurezza Fixed safety circuit of 550°C
Funzioni di agitazione Magnetic stirrer with heating and Ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance
Requisiti elettrici 230 / 120 / 100 V, 50/60Hz
Modello C-MAG HS 10
Caratteristiche suola Connection for external sensor: ETS-D4 fuzzy
Lunghezza (sistema imperiale) 16.3 in.
Size 260 x 260 mm
Altezza (sistema metrico) H 105 mm
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 500°C
Temperatura (sistema imperiale) 122°F to 932°F
Temperatura ambiente 5°C to 40°C
Altezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Lunghezza (sistema metrico) 415 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Wattage 1520 w
Peso (sistema imperiale) 13.2 lb.
Peso (sistema metrico) 6 kg
Tipo Agitatore magnetico C-MAG HS 10
Forma Square
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max Fino a 15 l
Stirring Range 100 to 1500 rpm
Display LED