Learn More
Brady™ Magnetic Plastic ADR Transport Signs
Marca: Brady™ 223596
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
ADR 1.6-297*297-B0859 | |
1 Ea. | |
297 mm | |
Diamond | |
Black on Orange |
Magnetic Plastic | |
Permanent Acrylic | |
297.00 mm | |
1.6 1 |