Learn More
Heidolph™ Agitatori magnetici con piastra riscaldante
Codice prodotto. 10483443 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Wattage:
800 w
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10483443
Marca: Heidolph™ 5052000000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The unique Kera-Disk ™ heating plate of aluminum provides fast heating times, and the wafer-thin ceramic coating makes the heating plate both chemically and scratch resistant!
  • Hotplate stirrer Heidolph MR Hei-Standard 20l capacity, maximum plate temperature 300°C, aluminum / ceramic (KeraDisc) plate, analogue control, 1 position, plate diameter 145mm
  • The unique Kera-Disk ™ heating plate of aluminum provides fast heating times, and the wafer-thin ceramic coating makes the heating plate both chemically and scratch resistant!
  • The extended heating capacity of 800W reduces heat-up times by 35% compared to other units at 600W
  • The chemically resistant KeraDisc™ hot plate allows for immediate heat transfer resulting in quick heat-up times
  • Hermetically sealed housing protects all mechanical and electronic components from aggressive environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed da 30 a 1400 rpm
Posizioni di agitazione 11
Wattage 800 w
Diametro (sistema metrico) 145 mm
Diametro piastra superiore (sistema metrico) 145 mm
Include Magnetico
Modello Hei-PLATE
Temperature Range (Metric) Da 20 a 300°C
Tipo Piastra per agitatore magnetico
Peso (sistema metrico) 3.28 kg