Learn More
BRAND™ Ancorette magnetiche cilindriche in PTFE
In PTFE. Le ancorette magnetiche cilindriche in PTFE BRAND™ sono adatte per applicazioni universali. La superficie liscia arrotondata offre un'efficace azione di agitazione.
Marca: BRAND™ 137160
124.25 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33030kg
Descrizione
- Manufactured from PTFE
- Rounded, smooth surface provides effective stirring action.
- Suitable for universal applications.
Specifica
27 mm | |
Magnetic Stir Bar | |
159 mm |
PTFE | |
PTFE | |
Cylinder |