Learn More
3M™ Magnifying Lens
3M™ Magnifying Lens is used for magnifying object and can be used with all Speedglas welding helmets.
30.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Speedglas
Product Type Magnifying Lens
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Intensità di potenza Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intensità di potenza Prezzo Quantità e disponibilità  
15879644
Vedere i documenti
3M™
7000144517
2.5X
30.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15869634
Vedere i documenti
3M™
7000028023
2.0X
30.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • On the 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9100 there is a magnifying lens holder built into the welding filter, making lens installation easier and more secure
  • For the new 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 100 there is a magnifying lens holder built into the welding filter, making lens installation easier and more secure. For the older 100 series filters you will need a holder for the magnifier
  • For the 3M™ Speedglas™ Welding Helmet SL you will need to add the holder for magnifier as a separate spare part (171031)
Specifica
Specifica
Speedglas
Magnifying Lens