Learn More
Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes
Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes offer easy, accurate and reproducible manual injections.
66.61€ - 381.91€
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
10524655
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
365KL531
1 mL Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok
98.35€
Pezzo
13436886
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
365N2721
10 mL GC Autosampler Syringe
381.91€
Pezzo
10409254
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
365LL541
2.5 mL Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10137854
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
365ML551
5 mL Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10585995
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
365NL561
10 mL Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10409444
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
365PL571
25 mL Gas Tight GC Autosampler Syringe, Luer-Lok Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10351305
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
365RL581
50 mL GC Autosampler Priming Syringe, Luer-Lok Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Male Luer-LOK Priming Syringes offer easy, accurate and reproducible manual injections.
  • Square tip to prevent damage to the injector
  • Wide range of volumes
  • Precision made from borosilicate glass and stainless steel
  • Robust design and easy-to-read markings