Learn More
Maleate, 0.2M buffer soln., pH 5.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7042300
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Codice prodotto. 15424509
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62049.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3105-55-3
Formula molecolare C4H2NaO4
Molecular Weight (g/mol) 137.05
Numero MDL MFCD00070246
InChI Key VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
PubChem CID 91658932
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Maleate buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 0.2 M
pH 5.5
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
IUPAC Name sodium;(Z)-4-hydroxy-4-oxobut-2-enoate;trihydrate