Learn More
Cadence Science™ Sonde per nutrizione di animali in acciaio inossidabile morbido
Click to view available options
Misuratore:
18G
Misura 18
20 G
Diametro della sfera (sistema metrico):
1.9 mm
2.3 mm
2.3 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
1.5 in.
2 in.
3.1 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Type 304 stainless steel construction
- Malleable
- Sterile
- Disposable
- 100/box, 20 x 5/sterile pouch
Specifica
Specifica
| Product Type | Sonda per nutrizione di animali |
| Materiale | Acciaio inox 304 |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Nutrizione di animali |
| Misuratore | 20 G |
| Sterilità | Sterile |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Diametro della sfera (sistema metrico) | 1.9 mm |