Learn More
Malonaldehyde bis(dimethyl acetal), 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10071540
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-52-3
Formula molecolare C7H16O4
Molecular Weight (g/mol) 164.20
Numero MDL MFCD00008488
InChI Key XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
PubChem CID 66019
IUPAC Name 1,1,3,3-tetramethoxypropane
SMILES COC(CC(OC)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Nota nome 99+%
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 183.0°C
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.4080
Quantità 500 g
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in hexane,ether,alcohol
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.