Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Punti di ebollizione | 850.0°C |
Materiale o nome chimico | Manganese(II) sulfate monohydrate |
Punto di fusione | 700.0°C |
Colore | Pink |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 98.0 to 101% (Complexometry) |
Formula lineare | MnSO4·H2O |
Indice di Merck | 15, 5804 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Identificativo prodotto
- Manganese(II) sulfate monohydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.