Learn More
Manganese(II) Sulfate Monohydrate, ≥99%, Honeywell™, Reagentplus™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly bottle
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Manganese(II) sulfate monohydrate |
Punto di fusione | 700°C |
Colore | Red |
pH | 3.0 to 3.5 (at 50g/L 20°C) |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 500 g |
Formula lineare | MnSO4 · H2O |
Numero UN | UN3077 |
Peso formulazione | 169.02g/mol |
Percent Purity | ≥99% |