Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11488237
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Manganese(II) sulfate monohydrate acts as a colorant in dyes. It is used in the preparation of manganese and manganese dioxide. It finds application for remediation of manganese-deficient soil. It is also used in dry-cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Manganese(II) sulfate monohydrate acts as a colorant in dyes. It is used in the preparation of manganese and manganese dioxide. It finds application for remediation of manganese-deficient soil. It is also used in dry-cell batteries.
Solubility
Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether.
Notes
Loses all water at 400-450°. Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-96-5
Formula molecolare H2MnO5S
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC Name manganese(2+);sulfate;hydrate
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(II) sulfate monohydrate
pH 3 to 3.5
Quantità 500 g
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,5739
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether.
Peso formulazione 169.02 (151.00 Anhydrous)
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.95
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese sulfate monohydrate