Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15613400
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-96-5
Formula molecolare H2MnO5S
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00149159
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC Name manganese(2+);sulfate;hydrate
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Quantità 500 g
Formula lineare MnSO4 · H2O
Numero UN 3077
Peso formulazione 169.02g/mol
Percent Purity 99 to 101%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Manganese(II) sulfate-1-hydrate