Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate |
Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
Quantità | 6 x 1 kg |
Formula lineare | MnSO4 · H2O |
Numero UN | UN3077 |
Peso formulazione | 169.02 |
Percent Purity | 99.0 to 101.0% |
Grado | ACS/puriss. p.a. |