Learn More
Mannitol, Powder, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15538024 Sfoglia Tutto Avantor Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15538024
Marca: Avantor J.T.Baker 255305
Identificatori chimici
CAS 69-65-8
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Numero MDL MFCD00064287
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Mannitol
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 2.5 kg
Gravità specifica 1L = 1.52kg
IUPAC Name hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Peso formulazione 182.17
Grado Multi-Compendial/USP
Forma fisica Powder