Learn More
Macherey-Nagel™ Manual Crimper
246.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10003061
|
Macherey-Nagel™
735113 |
13 mm Aluminum Crimp Caps |
246.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10419561
|
Macherey-Nagel™
735126 |
8 mm Aluminum Caps |
246.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10216911
|
Macherey-Nagel™
735120 |
20 mm Aluminum Crimp Caps |
246.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10246811
|
Macherey-Nagel™
735111 |
11 mm Aluminum Crimp Caps |
246.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Manual Crimper | |
1 Each |