Learn More
Fisherbrand™ Manual Crimper, Steel, for Aluminum/Steel caps
284.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Crimper
- Manual
- Steel
- Non-autoclavable
- Adjustable
Specifica
Pneumatic Basic Crimping Tool | |
11 mm | |
Steel | |
Not Autoclavable |