Learn More
Fisherbrand™ Manual Crimper, Steel, for Aluminum/Steel caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) tappo:
7.5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Crimper |
| Diametro (sistema metrico) tappo | 7.5 mm |
| Materiale | Steel |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |