Learn More
Fisherbrand™ Manual Crimper, Steel, for Flip Top/Flip Off Seals or Flip Tear Up Seals
Crimping tools provide a reproducible, secure vial closure.
Marca:  Fisherbrand™ 28 06 0190
935.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11829440
  • 990.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Crimper
  • Manual
  • Steel
  • Non-autoclavable
  • Adjustable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
28mm Crimper
Steel
For Flip Top/for Flip Off
28 mm
Not Autoclavable