Learn More
Fisherbrand™ Manual Crimper, Steel, for Flip Top/Flip Off Seals or Flip Tear Up Seals
627.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Crimper
- Manual
- Steel
- Non-autoclavable
- Adjustable
Specifica
20mm Crimper | |
Steel | |
For Flip Tear Up |
20 mm | |
Not Autoclavable |