Learn More
Thermo Scientific™ Manual Crimpers and Decrimpers for Sealing and Unsealing Crimp Vials
Use Thermo Scientific™ Manual Vial Crimpers and Decrimpers to attach or remove crimp caps from vials, respectively.
Marca:  Thermo Scientific™ 60180-DCR11
348.89 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17364163
  • 350.63€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Vial Crimpers and Decrimpers to manually attach or remove crimp caps from vials, respectively. These manual crimpers and decappers are available in 8 mm, 11 mm, 13 mm, and 20 mm sizes and allow you to easily seal or remove crimp caps reliably.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Manual Decrimper
11 mm Crimp Vials
Stainless Steel/Aluminum
SureSTART Level 2