Learn More
Fisherbrand™ Decapsulatore manuale, in acciaio, non autoclavabile
Gli strumenti di apertura manuali consentono una facile rimozione dei sigilli in alluminio senza il rischio di rottura.
Marca: Fisherbrand™
1144.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Decapper
- Manual
- Steel
Specifica
Aluminum Cap | |
32mm Decapper |