Learn More
Fisherbrand™ Decapsulatore manuale, in acciaio, non autoclavabile
Gli strumenti di apertura manuali consentono una facile rimozione dei sigilli in alluminio senza il rischio di rottura.
Marca: Fisherbrand™
288.97 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.52650kg
Descrizione
Caratteristiche:
- Diversi formati di striscia: Striscia da otto pozzetti, striscia da 12 pozzetti, striscia da 16 pozzetti (due colonne da otto pozzetti)
- Diverse forme di pozzetto: pozzetti con fondo piatto, fondo a C (bordo a raggio), forma a U, StarWell (pozzetti dotati di alette per aumentare la superficie e migliorare le prestazioni)
- Diverse superfici per ottimizzare le prestazioni del saggio
- Moduli che rimangono nel telaio quando invertiti
- Telaio impilabile contrassegnato per l'orientamento del coperchio
- Pozzetti in polistirene in telaio in polietilene
- Est. Dim.: 128 × 86 mm
Scelta della superficie:
- Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B e Universal Binding (UB) sono destinate all'adsorbimento di molecole idrofobiche.
- Thermo Scientific™ Medisorp™ e Immulon 2HB sono leggermente idrofile e si legano a varie biomolecole.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX ed Enhanced Binding(EB) sono idrofile, ideali per i saggi a sandwich degli anticorpi.
- Thermo Scientific™ Multisorp™ sono altamente idrofile e indicate per i glicani e le proteine solubili in acqua.
Informazioni per l'ordinazione:
Moduli indipendenti. Cod. prod. 95029440 e 464394 certificati. Telai e moduli disponibili separatamente. Nastro sigillante e strip di tappi disponibili. Moduli con codifica a colori disponibili su richiesta. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'assistenza clienti o al rivenditore.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Tappo di alluminio | |
Manual | |
Manual |
Tubes with 20 mm Aluminum Caps | |
Decapsulatore da 20 mm |