Learn More
Fisherbrand™ Decapsulatore manuale, in acciaio, non autoclavabile
Gli strumenti di apertura manuali consentono una facile rimozione dei sigilli in alluminio senza il rischio di rottura.
Marca: Fisherbrand™ 08 07 0001
276.45 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Decapper
- Manual
- Steel
Specifica
Aluminum Cap | |
8mm Decapper |