Learn More
Fisherbrand™ Decapsulatore manuale, in acciaio, non autoclavabile
Gli strumenti di apertura manuali consentono una facile rimozione dei sigilli in alluminio senza il rischio di rottura.
Marca: Fisherbrand™ 13 07 0003
296.80 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21661" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Decapper
- Manual
- Steel
Specifica
Aluminum Cap | |
Manual | |
13mm Decapper |