Learn More
Thermo Scientific™ Manual GC Syringes
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Achieve accurate, precise, and reproducible manual injections easily using Thermo Scientific™ Manual GC Syringes. The robust, field-proven designs are optimized for septum piercing. They are made of borosilicate glass with metal flanges of either stainless steel or nickel-plated brass and cover a range of volumes. Easy-to-read markings ensure reproducibility.
- Syringes available in a range of volumes
- PTFE Luer-Lok™ syringes
- PTFE Luer Slip syringes
Specifica
Specifica
| Descrizione | 250uL; 50mm L; Fixed |
| Calibro dell'ago | 25 G |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | GC Autosampler Syringe, Fixed Needle |
| Monouso | Reusable |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 250 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 50 mm |
| Stile del punto dell'ago | Bevel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC Autosampler |