Learn More
Thermo Scientific™ Manual GC Syringes
Codice prodotto. 10771937 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μL
5 μL
10 μL
10 µl
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
Calibro dell'ago:
23 G
23s G
25 G
26 G
Product Type:
Fisso
GC Autosampler Syringe, Fixed Needle
GC Autosampler Syringe, Plunger-in-Needle, 50 mm
GC Autosampler Syringe, Plunger-in-Needle, 70 mm
GC Autosampler Syringe, Removable Needle
Quantità:
6/Pk.
Confezioni singole
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10771937
Marca: Thermo Scientific™ 365D1171
Easily accomplish accurate, precise, and reproducible manual injections with Thermo Scientific™ GC Syringes.
Achieve accurate, precise, and reproducible manual injections easily using Thermo Scientific™ Manual GC Syringes. The robust, field-proven designs are optimized for septum piercing. They are made of borosilicate glass with metal flanges of either stainless steel or nickel-plated brass and cover a range of volumes. Easy-to-read markings ensure reproducibility.
  • Syringes available in a range of volumes
  • PTFE Luer-Lok™ syringes
  • PTFE Luer Slip syringes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 10uL; 50mm L; Manual Removable
Calibro dell'ago 26 G
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type GC Autosampler Syringe, Removable Needle
Monouso Reusable
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Bevel
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC Autosampler
Replacement Needle 365RN215