Learn More
SI Analytics™ Viscometro Ubbelohde manuale
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Costante approssimata:
0.001K
0.003K
0.01 K
0.03 K
0.05K
0.1K
0.3K
1K
3K
Size:
0.36mm Capillary Diameter
0.47mm Capillary Diameter
0.63mm Capillary Diameter
0.84mm Capillary Diameter
0.95mm Capillary Diameter
1.13mm Capillary Diameter
1.50mm Capillary Diameter
2.01mm Capillary Diameter
2.65mm Capillary Diameter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for transparent liquids manual and automatic measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high or low temperature measurements
- The recommended minimum flow through time is 200 seconds
- Calibrated with constant for manual measurements
- Filling quantity of 15 to 20mL
Specifica
Specifica
| Product Type | Viscosimetro |
| Calibrated | Sì |
| Descrizione | 290mm Long |
| Costante approssimata | 0.01 K |
| Certificazione/Conformità | DIN 51 562 Parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Include | Contrassegni ad anello |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la determinazione della viscosità cinematica assoluta e relative di liquidi con comportamento del flusso newtoniano |
| Size | 0.63mm Capillary Diameter |
| Volume (sistema metrico) | 15 to 25 mL |