missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ MAPKAPK5 Recombinant Protein
344.00€ - 521.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH47284 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Kinase Assay, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID gene (immissione) | 8550 |
Peso molecolare | 77.55 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16172562
|
Abnova™
H00008550-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16182562
|
Abnova™
H00008550-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
AAH47284 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
77.55 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MAPKAPK5 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Kinase Assay, Western Blot | |
8550 | |
MAPKAPK5 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MSEESDMDKAIKETSILEEYSINWTQKLGAGISGPVRVCVKKSTQERFALKILLDRPKARNEVRLHMMCATHPNIVQIIEVFANSVQFPHESSPRARLLIVMEMMEGGELFHRISQHRHFTEKQASQVTKQIALALRHCHLLNIAHRDLKPENLLFKDNSLDAPVKLCDFGFAKIDQGDLMTPQFTPYYVAPQVLEAQRRHQKEKSGIIPTSPTPYTYNKSCDLWSLGVIIYVMLCGYPPFYSKHHSRTIPKDMRRKIMTGSFEFPEEEWSQISEMAKDVVRKLLKVKPEERLTIEGVLDHPWLNSTEALDNVLPSAQLMMDKAVVAGIQQAHAEQLANMRIQDLKVSLKPLHSVNNPILRKRKLLGTKPKDSVYIHDHENGAEDSNVALEKLRDVIAQCILPQAGENEDEKLNEVMQEAWKYNRECKLLRDTLQSFSWNGRGFTDKVDRLKLAEIVKQVIEEQTTSHESQ | |
PRAK | |
MAPKAPK5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto