Learn More
Notrax Marble Sof-Tyle™ Marbleized Rubber Anti-Fatigue Mat
Heavy duty anti-fatigue mat with a smooth rubber surface with marbleized pattern laminated with UniFusion™ technology and RedStop™ slip-resistant backing. Combines style with exceptional comfort and durability. Ideal for commercial, laboratory, and tertiary environments.
127.00€ - 335.00€
Specifica
Colore Gray
Materiale PVC on Microcellular Vinyl Base
Tipo Industrial and Commercial Matting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17732158
Vedere i documenti
Notrax
470S2436GY
91 cm 60 cm
127.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17742158
Vedere i documenti
Notrax
470S3660GY
150 cm 91 cm
335.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17702158
Vedere i documenti
Notrax
470C0024GY
2286 cm 60 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17712158
Vedere i documenti
Notrax
470C0036GY
2286 cm 91 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17722158
Vedere i documenti
Notrax
470C0048GY/4X12
2286 cm 122 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Smooth rubber top surface embedded with a marbleized pattern
  • Rubber naturally provides traction to resist slips and falls
  • Long wearing top surface laminated on to a resilient microcellular vinyl base for maximum durability coupled with fatigue relief
  • Resistant to most industrial fluids and chemicals
  • Featured with RedStop™ slip resistant backing to prevent mats from shifting
  • Bevelled edges on all four sides to minimize risk of tripping
  • UniFusion™ technology, engineered to resist in the harshest work environments
Specifica
Specifica
Gray
PVC on Microcellular Vinyl Base
Industrial and Commercial Matting