Learn More
Thermo Scientific™ Margatoxin, 99+%
Codice prodotto. 15413759
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
5 x 10 μg
5 x 5 μg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Pezzo
Codice prodotto. 15413759
Marca: Thermo Scientific™ J61103.!W
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione White
Quantità 5 x 10 μg
Saggio 99+%
CAS 145808-47-5
Formula molecolare C178H286N52O50S7
Peso formulazione 4178.95
Sinonimo rMargatoxin; MgTx
Product Type Margatoxin
Content And Storage Ambient temperatures
Da utilizzare con (applicazione) Peptide that blocks voltage-dependent Kv1.3 potassium channels
Forma Powder