Learn More
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Replacement ESI Probe Needles
Codice prodotto. 10027084 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
LCQ MS
LCQ XP, DECA, Advantage
LCQ XSQ
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10027084
Marca: Thermo Scientific™ 365RNLT2
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Replacement ESI Probe Needles are available for syringes with removable needles.
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Replacement ESI Probe Needles are available for syringes with removable needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione For LCQ MS
Product Type ESI Probe Needle
Da utilizzare con (apparecchiatura) LCQ MS
Tipo di collegamento Removable